Merck
AMBH2D6EBE24
Ambeed, Inc.
4-Amino-3-methylbenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,900
250 MG
¥17,900
1 G
¥23,200
5 G
¥50,800
10 G
¥72,500
25 G
¥149,500
ベンダーカタログ番号: A108465-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,900
250 MG
¥17,900
1 G
¥23,200
5 G
¥50,800
10 G
¥72,500
25 G
¥149,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A108465-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
4-amino-3-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S/c1-5-4-6(12(9,10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI Key
IGQGXIVCGKMRAM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53297-70-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)