Merck
AMBH2D6EBE05
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)-2-chlorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,300
5 G
¥17,700
25 G
¥37,600
100 G
¥124,600
ベンダーカタログ番号: A294750-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,300
5 G
¥17,700
25 G
¥37,600
100 G
¥124,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A294750-1G
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-tert-butyl-2-chlorophenol
Inchi Code
1S/C10H13ClO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,1-3H3
InChI Key
PRLINSMUYJWPBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98-28-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)