Merck
AMBH2D6EBB3D
Ambeed, Inc.
3,3,3-Trifluoropropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,600
250 MG
¥12,000
1 G
¥17,300
5 G
¥36,700
10 G
¥65,000
25 G
¥149,500
ベンダーカタログ番号: A255145-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,600
250 MG
¥12,000
1 G
¥17,300
5 G
¥36,700
10 G
¥65,000
25 G
¥149,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.54
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A255145-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6F3N.ClH/c4-3(5,6)1-2-7;/h1-2,7H2;1H
InChI Key
IGOPOYHPIKTQSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2968-33-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)