Merck
AMBH2D6EBAF4
Ambeed, Inc.
2-Iodo-6-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.02
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-iodo-6-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6IN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
NRQIFSBIYCSMQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62674-71-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)