Merck
Z766879
Microflex NeoPro® EC powder-free chloroprene gloves
size XL
別名:
disposable glove
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
(chloroprene gloves)
green
サイズ
XL
詳細
ambidexterous
textured fingers
特徴
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
包装
pack of 50 ea (boxes of 50)
メーカー/製品名
Microflex NEC-288-XL
L
11.8 in. , cuff
厚さ
6.3 mil , palm
8.3 mil , fingers
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Featureing an extended cuff, NeoPro® EC is the longest and thickest non-latex glove produced by Microflex. It uses a polychloroprene formulation to provide a secure grip along with exceptional protection from biological and chemical hazards inwet or dry conditions.
法的情報
NeoPro is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)