Merck
Z766534
Cover for stainless steel straight side container
fits 2.05 qt size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
NACRES:
NB.51
物質
stainless steel cover
メーカー/製品名
Polarware 2Y-2
L × W
6.625 in. × 5.375 in.
キャパシティ
2.05 qt
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Z766445, Stainless steel straight side container, capacity 2.05 qt
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)