Merck
Z760358
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB25, AC/DC input 230 V AC, UK plug
別名:
moisture meters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Ohaus® 80252472 GB
秤量測定範囲
110 g
パラメーター
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
プラットフォーム直径
90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The MB25 has a halogen lamp for fast, even heating.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
  • easy to clean design
  • heating chamber is low maintenance
  • compact footprint
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)