Merck
Z759295
Sigma-Aldrich
Joint clip, standard taper
joint: 14, yellow polyethylene
別名:
NS joint clamps, NS joint clips, National Standard joint clamps, National standard joint clips
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥36,700
¥36,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥36,700
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
¥36,700
Check Cart for Availability
物質
yellow polyethylene
ジョイント
joint: 14
包装
pkg of 50 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Plastic Clip for use with 24/40 
Supelco
64764
Plastic Clip