This item is not tinted or intended for use as a UV shielding device. The polycarbonate shield offers protection in chemical splash events, cutting or grinding, spraying, or wood and metal work.
Z759015
Bollé Sphere safety visor with headgear & brow guard
CE compliant
別名:
protective eyewear, protective glasses, safety eyeglasses, safety eyewear, safety glasses
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,155
¥5,155
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,155
About This Item
UNSPSCコード:
46181802
NACRES:
NB.35
¥5,155
Check Cart for Availability
おすすめの製品
特徴
CE compliant
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bollé SPHERE
利用可能性
not available in USA
詳細
An exceptional field of vision of 180°, the easy to raise headgear and brow guard are adjustable for both height and depth. The Bollé SPHERE adapts itself to any situation, for any use.
- Ultra enveloping face shield
- Adjustable headgear and brow guard
- Polycarbonate visor
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ