Merck
Z757047
Kern temperature calibration set for DBS moisture analyzer
set of 1
別名:
moisture sensor, moisture tester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥152,600
¥152,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥152,600
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
¥152,600
Check Cart for Availability
包装
set of 1
メーカー/製品名
Kern DBS-A01
詳細
Temperature calibration set DBS-A01 consists of measuring sensor and display device for use with Kern Moisture Analyzer DBS 60-3.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)