Merck
Z743898
ART® SoftFit L Reload System
Pure 1200L, size 1200 μL, reload insert, sterile
別名:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 X 768 EA
¥77,840
¥77,840
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
4 X 768 EA
¥77,840
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
¥77,840
出荷予定日2025年6月01日
無菌性
sterile
特徴
Pure 1200L
reload insert
包装
pkg of 4X768 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3741-RI
テクニック
PCR: suitable
サイズ
1200 μL
容量
1200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The ART™ SoftFit-L Reload System is a complete product offering of pipet tips compatible with LTS™ pipetters. This unique system provides preloaded pipet tips in color-coded inserts by volume size with the option of an easy-to-use ′push down′ reload pack. Choose sterile or non-sterile tips, in five volume sizes. Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time.
特徴および利点
  • Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
  • Compatible with SoftFit-L empty racks.
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
  • Free of DNase, RNase, DNA, ATP, and endotoxin.
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)