Z743882
ART® SoftFit L Reload System
HLT 1200L, size 1200 μL, hinged rack, non-sterile
別名:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 X 768 EA
¥74,030
¥74,030
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
4 X 768 EA
¥74,030
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
¥74,030
Check Cart for Availability
無菌性
non-sterile
特徴
HLT 1200L
hinged rack
包装
pkg of 4X768 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3742-HR
テクニック
PCR: suitable
サイズ
1200 μL
容量
1200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The ART™ SoftFit-L Reload System is a complete product offering of pipet tips compatible with LTS™ pipetters. This unique system provides preloaded pipet tips in color-coded inserts by volume size with the option of an easy-to-use ′push down′ reload pack. Choose sterile or non-sterile tips, in five volume sizes. Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time.
特徴および利点
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
- Free of DNase, RNase, DNA, ATP, and endotoxin.
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ