Merck
Z743752
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
HLT 20L, size 20 μL, reload insert, non-sterile
別名:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 960 EA
¥91,140
¥91,140
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 960 EA
¥91,140
About This Item
UNSPSCコード:
41121603
NACRES:
NB.02
¥91,140
出荷予定日2025年6月01日
無菌性
non-sterile
特徴
HLT 20L
reload insert
包装
pkg of 5X960 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3722-05-RI
テクニック
PCR: suitable
サイズ
20 μL
容量
20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The ART®SoftFit-L Reload System with low tention tips is a complete product offering of pipet tips compatible with LTS® pipetters. This unique system provides preloaded pipet tips in color-coded inserts by volume size with the option of an easy-to-use ′push down′ reload pack. Choose sterile or non-sterile tips, in five volume sizes. Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time.
特徴および利点
  • Low retention tips.
  • Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
  • Compatible with SoftFit-L empty racks.
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
LTS is a registered trademark of Rainin Instrument, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)