Merck
Z743213
Julabo®バスアクセサリ
immersion-height adjustable platform, for CORIO CD-200F and CD-BC26, pack of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥87,840
¥87,840
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥87,840
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
¥87,840
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9970506
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stainless steel bath insert, variable shelf with adjustble height bath, for use with Julabo® CD-200F and CD-BC26.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)