Merck
Z743203
Julabo® 水槽キャリアトレイ 、SW22/SW23用
universal basic tray for assembling spring clamps
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥96,190
¥96,190
出荷予定日2025年4月10日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥96,190
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
¥96,190
出荷予定日2025年4月10日
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8970630
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Basic stainless steel tray for assembling Erlenmeyer flasks from 25 to 1000 mL, including spring clamps. Arrange springs to hold flasks in preferred arrangement. For use in shaking water bath models SW22, SW23.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)