Merck
Z743202
Julabo® 水槽キャリアトレイ 、SW22/SW23用
spring clamps for use with universal basic tray
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥21,550
¥21,550
出荷予定日2025年4月11日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥21,550
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
¥21,550
出荷予定日2025年4月11日
メーカー/製品名
Julabo 8970631
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Spring clamps set for use with basic stainless steel tray Z743203 (8970630). Set includes 12 spring clamps 135 mm long and 5 spring clamps 190 mm long. For use with Julabo® shaking water bath models SW22, SW23.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)