Merck
Z743171
Julabo® 水槽カバー
flat cover to fit Pura 22, with 6 x 115 mm diam openings and set of rings
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥119,600
¥119,600
出荷予定日2025年5月25日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥119,600
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
¥119,600
出荷予定日2025年5月25日
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9970574
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flat bath cover for PURA 22 water bath, with 6 openings 115 mm diameter and corresponding ring sets. Place beakers or Erlenmeyer flasks directly on the stainless steel base plate.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)