Merck
Z742870
Kern PLS series precision balances
Kern PLS 4200-2F, weighing capacity 4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.04 g
別名:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥201,000
¥201,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥201,000
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
¥201,000
Check Cart for Availability
AC/DC入力
110 - 240 V AC, universal plug set
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern PLS 4200-2F
秤量測定範囲
4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.04 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Kern precision balances offer maximum accuracy for demanding measuring tasks in laboratories, industry and research. With versatile functions, simple operation and robust construction, they are the ideal solution for reliable results in any environment. The PLS series of balances offers a high-quality precision scale with comfortable graphic display and enormous weighing range.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)