Merck
Z742438
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 1 microplate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥18,560
¥18,560
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥18,560
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.73
¥18,560
Check Cart for Availability
特徴
holds 1 microplate
max. 4 xmicroplates
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H1000-MR-MP
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The convenient MAGic Clam platform for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique, magnetic attachment method is the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
designed to be used with Benchmark Scientific H1010 shaking incubators and OrbiShaker XL orbital shakers
法的情報
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)