Merck
Z742358
2MAG maxFRAME for MAXdrive
expand the footprint of the magnetic stirrer to L x W 500 m x 500 mm
別名:
magnetic stirrer expansion plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116500
NACRES:
NB.72
製品Z742358は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
stainless steel
メーカー/製品名
2mag 48500
W × D × H
500 mm × 500 mm × 70 mm
重量
9.5 kg
詳細
Frame for easy and fast enlargement of surface area and
loading capacity of magnetic stirrers maxMIX and MAXdrive.
Solid welded stainless steel construction, easy to clean
due to enclosed design, high chemical resistance, simple
enlargement of the utility space of maxMIX and MAXdrive
to 500 x 500 mm, loading capacity up to 1000 kg.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)