Merck
Z742308
Rocking platform for RotoBot Mini
size mini, size 6 in. × 5.5 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,590
¥29,590
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,590
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.61
¥29,590
Check Cart for Availability
サイズ
mini
6 in. × 5.5 in.
特徴
includes flat mat
メーカー/製品名
Benchmark Scientific R4040-RP
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For rocking applications, this platform with a non-slip rubber mat is an accessory for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. Once attached, simply select the "PP" mode to turn the rotator into a platform rocker.
その他情報
For use with the Rotobot Mini Rotating Mixer Z742297/8/9 (Benchmark Scientific number R4040).
法的情報
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
付属品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)