Merck
Z741041
Flame-resistant lab coats
size 34‑36 XS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
物質
navy blue 100% cotton (permanently flame-resistant)
サイズ
34‑36 XS
総長
43 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed with covered metal-snap front closures, left breast pocket, two large front hip pockets, and rear and side splits. Mildew and static resistant.