Merck
Z679143
帯電防止男女兼用実験衣
size XL
別名:
laboratory apparel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,670
¥15,670
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,670
About This Item
UNSPSCコード:
46181532
NACRES:
NB.35
¥15,670
Check Cart for Availability
サイズ
XL
特徴
CE compliant
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tough white 210 g/m cotton/polyester reusable laboratory coats, full-length with a Nega-stat grid offering electrostatic protection.
  • Concealed stud-fastening front
  • Two hip pockets and one breast pocket, all reinforced with bar tacks
  • Finished length 100 cm, with center back vent
Conforms to prEN1149-3:2001
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)