Merck
Z740923
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 5 mL, tol. 0.010 mL, white
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥28,200
¥28,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥28,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥28,200
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
特徴
class A
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.010 mL
キャパシティ
5 mL
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)