Merck
Z740766
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, Class A, meets DIN ISO-1042
capacity 5 mL, tol. 0.025 mL, stopper size 9, PE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
PE
ストッパーサイズ
9
ジョイント
joint ST/NS neckstopper size 9
joint stopper9
特徴
class A meets DIN ISO-1042
包装
pkg of 12 ea
tol. measuring range
0.025 mL
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A, meets DIN ISO-1042 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)