Merck
Z740762
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
capacity 1000 mL, stopper joint: 22, tol. 0.400 mL, PE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥12,500
¥12,500
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥12,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥12,500
出荷予定日2025年5月29日
物質
PE
ストッパーサイズ
22
ジョイント
joint ST/NS neckstopper size 22
joint: stopper22
特徴
class A meets ASTM E288
包装
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.400 mL
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)