Merck
Z740662
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 3000 mL, stopper joint: 10, volume 1000-3000 mL, accuracy: 500 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,700
¥14,700
出荷予定日2025年4月17日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥14,700
出荷予定日2025年4月17日
物質
borosilicate glass flask
flat bottom
ジョイント
joint: stopper10
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pkg of 1 ea
容積測定範囲
1000-3000 mL, accuracy: 500 mL
キャパシティ
3000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
その他情報
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)