Merck
Z740621
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials petri dish
soda lime glass, dish diam. × H 150 mm × 20 mm, autoclavable
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
24 EA
¥72,500
¥72,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
24 EA
¥72,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
¥72,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
物質
soda-lime glass
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
lid
包装
pack of 24 ea
ディスクの最大容量
~300 mL
ディッシュ径× H
150 mm × 20 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Clear, soft flint glass Petri dishes.Bottom and top matched. Reusable soda lime glass, can be autoclaved.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)