Merck
Z740528
KDS Legato 130, single syringe nanoliter infusion/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
別名:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40151500
NACRES:
NB.01
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
CE compliant
accuracy± 0.5%
2 channels
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KD Scientific 788130
パラメーター
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
サイズ
22.6 cm × 17.78 cm × 9.32 cm
容量
0.0005-1 mL
重量
1.96 kg (4.32 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Single syringe infuse/ withdraw with program option for 2 programs. 50 steps each. Holds one syringes from 0.5 μL to 1000 μL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume
特徴および利点
  • Holds one syringe from 0.5 μL to 1000 μL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 11 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
法的情報
Legato is a trademark of KD Scientific
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)