Merck
Z691143
Clipox グラスジョイントクリップ、コニカルジョイント用
size NS60
別名:
clamp clips, glass clips, joint clips, steel clamps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
物質
stainless steel
サイズ
NS60
メーカー/製品名
Clipox 10060
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clipoxは、ハイグレードのステンレスから製造された、グラウンドジョイント用の安全な汎用クリップです。そのスリムで対称的なデザインにより、一般的なクリップやクランプを適用した場合の問題が解決します。Clipoxはより安全で、耐熱性および化学薬品耐性に優れ、スタンドクランプとの使用が可能です。
Clipoxは、円錐型や球状のストップコック、ガラス栓付きのグラウンドジョイントに使用できます。
  • ガラス器具の安全性が向上
  • 圧負荷の際、水平および垂直方向を確保
  • 両側の取っ手により、取り付け、取り外しとも容易
  • ばね用鋼線を用いているため、サスペンションおよび形状の寿命を維持
  • 顕著な耐熱性、化学薬品耐性、酸耐性
  • 材料の表面を研磨しているため、ガラス器具の表面を傷つけるおそれが低下
  • ドイツ製で、ISO 9001準拠の製品であることを保証
法的情報
Clipox is a trademark of Clipox Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)