Merck
Z691046
Quickfit® flat flange lids for reaction flasks
flange bore 75 mm, center joint: ST/NS 19/26
別名:
MAF1/75
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
ジョイント
center joint: ST/NS19/26
side Joints ST/NS19/26 (3)
side joint ST/NS14/23
無菌性
non-sterile
包装
case of 1
メーカー/製品名
Quickfit MAF1/75
利用可能性
not available in USA and Canada
フランジボア
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Single and multi-socket lids for reaction flasks for simple extraction, reflux or for the introduction of a variety of stirrers, dropping funnels, temperature probes etc.
Use clip to secure lid to flasks, purchase separately.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)