Merck
Z687693
eVol® 電子シリンジ NMR スターターキット
CE compliant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
SGE 2910100
詳細
「オペレータに左右されない正確で直観的な分注が実現します」
eVol® NMRエディションは、少量のNMRサンプルの正確な操作を可能にし、最小内径のチューブであっても、分析チューブで直接希釈できます。
eVolにより、チューブ内での混合が円滑になり、貴重なサンプルの回収が可能になり、高価なチューブに入れたままにするのではなく、別の容器(安価なバイアルなど)に保存できるようになります。そうしたチューブはeVolを用いて空にして、洗浄して再利用できます。
NMRキャピラリー向けの初のハイテク電子シリンジ
eVolは、2つの高精度装置と組み合わせて用います。デジタル制御の電子駆動装置と、XCHANGE®(特許申請中)対応分析用シリンジです。これにより、デジタル制御容積式分注システムが実現しています。プログラム可能であり、多様な液体処理手順を再現性高く正確に実施できます。
  • XCHANGE分析用シリンジは、簡単迅速に交換可能であるため、様々な液体や手法に個別に対応でき、試薬の交差汚染を予防できます。
  • eVolは、空気移動(エアディスプレースメント)式装置とは異なり、水性液体および非水性液体のいずれも、正確に吸引・分注するためのパーフェクトなソリューションです。
  • 使い慣れたタッチのホイール式オペレーターインターフェースとフルカラースクリーンを特長としています。扱いやすいメニューにより、あらゆる機能を論理的かつ迅速に利用できます。プログラム機能は直観的で、ヘルプ画面とプロンプト機能も付いています。
  • eVolは、操作が人間工学に基づいており、快適かつ直観的に行えます。
世界初のオペレータにより較正可能な分析用シリンジ
  • eVolは、厳格な実験基準(例、GLP、GMP、FDA)を遵守するために、簡単に較正を行え、いつでも正確な分注が確実にできるようになっています。重量測定による較正手順は簡単で、オペレータの設定した間隔で実施できます。
  • 較正因子は、最大10本のXCHNGEシリンジ分を保存可能であり、シリンジを交換したらすぐにロードできます。
eVol NMR Kitには以下の構成品が入っています。
  • eVol-自動分析用シリンジ
  • 取扱説明書、クイックスタートガイドおよびサポートCD
  • 多国対応充電器
  • 保管用スタンド
  • 11.5 cmニードル付き5 μL eVol XCHANGEシリンジ
  • 11.5 cmおよび18 cmニードル付き50 μL eVol XCHANGEシリンジ
  • 11.5 cmおよび 18 cmニードル付き500 μL eVol XCHANGEシリンジ
法的情報
XCHANGE is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)