Merck
Z684848
Ace cylindrical reaction flask
capacity 3 L, 100 mm diam. O-ring grooved flange, valve size 0-10 mm , zero dead space
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥163,900
¥163,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥163,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥163,900
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
cylindrical
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6518-16
キャパシティ
3 L
バルブサイズ
0-10 mm , zero dead space
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硬質壁の円筒形の反応フラスコで、Schott溝付きフランジ開口部があります。フラスコの死腔はゼロ(ZDS)で、底にバルブがあります。このバルブの特長として、完全に開いた状態で材料が引っかかることがありません。バルブが閉じている場合、フラスコの底に液体が溜まります。CAPFE Oリングが1個付属しています。クイックリリースクランプについては、Ace 6517(Z508233)をご覧ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)