Merck
Z684570
Ace ロータリーエバポレーターバイアルアダプターキット
Chemraz O-ring, adapter joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥138,200
¥138,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥138,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥138,200
Check Cart for Availability
物質
Chemraz O-ring
ジョイント
joint: ST/NS adapter29/32
詳細
PTFE adapters with #15 Ace-Thred to GPI vial thread, sizes 8-425, 13-425, 15-425, 18-400, 20-400, 22-400, 24-410
メーカー/製品名
Ace Glass 13290-69
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PTFE製接続アダプター、およびGPIネジ付きバイアルとロータリーエバポレーターの蒸気管または蒸気トラップに接続する、ガラス器具用変換アダプターからなります。いずれも真空装置による作業に適しています。PTFE製接続アダプターは、FETFE®またはChemraz® Oリングと共に使用できます。塩化メチレンまたはアセトンを用いる場合には、Chemrazをお求めください。
法的情報
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
Chemraz is a registered trademark of Greene, Tweed of Delaware, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)