Merck
Z683213
J. Young high-vacuum PTFE valve, straight through
stopcock size 15 mm, side arm O.D. 19 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40141600
NACRES:
NB.79
メーカー/製品名
J. Young
サイドアーム外径
19 mm
栓サイズ
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
空気感受性材料を使用する場合は、高真空PTFE J. Young弁が空気の調整に役立ちます。
特徴:
  • 独特なPTFE被覆エラストマーO-リングシールを持つPTFE製ピストン
  • ガラスからPTFEまで使用できるグリースフリーのシール
  • 10-6 torrまでの高真空