Merck
Z683205
ALNOCHROMIX safety vent caps
fits 1 gal or 2.5 L glass bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 EA
¥13,820
¥13,820
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
3 EA
¥13,820
About This Item
UNSPSCコード:
41103200
NACRES:
NB.35
¥13,820
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Alconox, Inc. 2533
詳細
When storing ALNOCHROMIX solution in the Sulfuric Acid glass bottle (1 gallon or 2.5 liter), our Safety Vent Cap will prevent pressure build-up by permitting gases to escape automatically as internal pressure increases.
法的情報
ALNOCHROMIX is a trademark of Alconox, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)