Merck
Z682632
Aldrich®ナスフラスコ
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 29/32, poly-coated, heavy wall
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥22,790
¥22,790
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥22,790
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥22,790
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
pear-shaped flask
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS29/32
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 25323
キャパシティ
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この洋ナシ型エバポレーター用フラスコは回転エバポレータの沸騰型フラスコとして使用できます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)