Merck
Z682020
Scaffdex CellVesselインサートスキャホールド
multifilament copolymer fiber scaffold, diam. 1.7 mm, sterile
別名:
3D スキャフォールド, 細胞スキャフォールド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Scaffdex V00001
直径
1.7 mm
ファイバー長
100 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CellVesselは、生体吸収性マルチフィラメント(8-フィラメント)ポリ-96L/4D-ラクチド共重合ファイバー製です。Scaffdexの紐状スキャフォールドは、研究用のみに使用できます。臨床用途には使用できません。ポリ-96L/4D-ラクチドコポリマーは、種々の細胞で試験されており、特に線維芽細胞でよく働きます。
CellVesselのスキャフォールドはγ線滅菌済み、3幅サイズで提供されています。CellVesselの断面形状は、サイズによって、完全な円よりもわずかに楕円ぎみになっています。細胞培養前にさらに滅菌が必要な場合、粘性と強度の減少を防ぐために酸化エチレンまたはエタノールでのリンスを推奨します。
注意:CellVesselsは使用毎に適切な長さに切断してください。長すぎる場合には両端を軽く熱処理することで、試験中に構造が変化することを防ぎます。
法的情報
CellVessel is a trademark of Scaffdex Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)