Merck
Z679860
Chemrus(ケムラス)®使い捨てフィルター漏斗
Buchner, filter size 1.5 g , Celite, capacity 40-60 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene body
メーカー/製品名
Chemrus CR-1038-40
キャパシティ
40-60 mL
フィルタサイズ
1.5 g , Celite
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリプロピレン製の本体に10ミクロンのポリエチレンフリットディスク(500 mL漏斗には40ミクロンディスク)または選択した酸洗浄セライトまたはシリカゲルが付いた使い捨てフィルター漏斗。
便利で安価なこれらの使い切り濾過用漏斗は、ポリプロピレンの本体にシールなしで7/10のジョイントに適合する先細の足が付いています。この 漏斗は、ブフナーおよびハーシュ、並びにコニカルの3つの型が入手可能で、ポリエチレンフリット、多孔板、酸洗浄セライトまたはシリカゲルを選択できます。最高使用温度は110℃です。漏斗は長さ80mmの足を持ち、濾過処理中にガラスの真空アダプタが汚染されることはありません。
真空アダプタ、濾紙、バイアルおよび20-400から24-400のバイアルコネクタは別々に注文してください。
法的情報
Chemrus is a registered trademark of Liu, Xioagao & Cai, Jianjian
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)