Merck
Z678821
2mag HotMIX 1 ホットプレートスターラー
AC/DC input 100 / 240 V AC, Schuko plug
別名:
induction heated stirrer, induction hotplate plate, laboratory hotplate stirrer, magnetic heating stir plate, magnetic hotplate stirrer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
aluminum plate
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
2mag 61001
パラメーター
100-1,6000 rpm speed
W × D × H
120 mm × 140 mm × 80 mm
プレート直径
120 mm
攪拌機容量
1-3,000 mL
重量
2 kg
消費電力
500 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルミニウム製ホットプレートが付いた、強力かつ極めて頑丈な小型マグネティックスターラーです。並ぶものがない省スペース設計で、粘性溶媒や強溶媒の操作にも適しています。2磁石ステッピングモーターで溶液を混合する概念によりメンテナンスが不要で、消耗しません。速度は100~1,600 rpmの範囲で、低速でも乱れずに撹拌します。
プレートが高温の場合の警告LED、過熱に対する3つの一体型過温度保護ループ。
  • 小さな設置面積
  • メンテナンスが不要で、消耗しません
  • 撹拌棒を高い信頼性で乱れずに心立てするSoftStar設定
  • 加熱温度:+200°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)