Merck
Z677434
Camatril Veloursニトリル手袋(裏地フロック加工)
size S
別名:
reusable glove
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥63,720
¥63,720
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥63,720
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
¥63,720
Check Cart for Availability
物質
green gloves
green nitrile
サイズ
S
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
包装
package of 100 ea
メーカー/製品名
KCL 730 - 07
KCL 730
L × 厚み
300 mm × 0.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Camatril Velours緑のニトリルグローブ(裏地フロック加工)は、高品質のニトリルから製造されており、多くの分野において使用いただける効果的な化学薬品耐性を保証します。磨耗、切断、穿刺に対する非常に高い耐性により、鋭利な先端の材料との作業も可能です。高い柔軟性、解剖学的デザイン、およびすばらしいフィットにより、よい感触を保証します。裏地フロック加工により、更によいつけ心地をもたらします。
  • 人間工学設計に基づくフィット感による優れた感受性
  • 掌のすべり止め加工による、濡れても優れたグリップ力を発揮
  • 優れた物理的耐久性
  • 綿のフロック裏地加工による着け心地のよさ
  • チウラム、ベンゾチアゾール、チオ尿素などのアレルゲン物質不含
  • CE準拠
法的情報
Camatril is a trademark of KCL GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)