Merck
Z676985
ART® Softfit ~L Reload System
maximum volume 1000 μL, Tip design ART 1000L, Reload insert, low retention: no
別名:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 X 768 EA
¥109,300
¥109,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
4 X 768 EA
¥109,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
¥109,300
Check Cart for Availability
物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier
low retention: no
Reload insert
Tip design ART 1000L
包装
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2779-RI
テクニック
PCR: suitable
最大容量
1000 μL
容量
1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LTS®ピペットと互換性のあるMolecular Bio ProductのSoftfit L Reload Systemでは、ARTバリアピペットチップを容量によって色分けした挿入部に入れてお届けします。ピペットチップには5種類の容量があり、それぞれローリテンションタイプが選択できます。Softfit L Reload Systemの各挿入部は、製品番号とロット番号の両方によって明確に識別されるため、研究者は、製品の追跡記録を失うことなく、場所をとらず環境に配慮した再充填システムを安心してご使用いただけます。
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)