Merck
Z675768
Eyela吸引真空ポンプホース
L × I.D. × O.D. 5 m × 6 mm × 15 mm, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥44,330
¥44,330
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥44,330
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.79
¥44,330
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Eyela
L × 内径 × 外径
5 m × 6 mm × 15 mm
関連するカテゴリー
詳細
長さ5 m
内径1/4インチ(6 mm)
外形5/8インチ(15 mm)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)