Merck
Z673900
Hanna HI 9126ポータブルpH/ORPメーター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
メーカー/製品名
Hanna HI 9126
mV測定範囲
±699 mV, accuracy: 0.2 mV
pH測定範囲
-2.00-16.00, accuracy: 0.01
温度測定範囲
-9.9-120 °C, accuracy: ±0.5 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
洗練されたポータブルなデザインに実験結果を表示します。充電池と、充電しやすい誘導型ドッキングステーション付きです。マルチレベルLCDは、pHと温度の測定値を同時に表示し、さらに電極の状態と操作ガイドも表示します。
電池残量が少なすぎて信頼性の高い測定ができなくなると、バッテリーエラー予防システム(BEPS)が自動的に機器の電源を切ります。
HI 9126は、mV範囲でのORP測定にも使用できます(分解能 0.1 mV)。
  • 独自の較正診断機能
  • 電極状態のモニタリング
  • 大型のマルチレベルディスプレイLCD
  • オンスクリーンの操作ガイド
  • 防水
  • 1点または2点自動較正
HI 1230Bコンビネーションダブルジャンクション、ゲル充填pH電極、HI 7662 SS温度プローブ、電極ホルダー、pH 4.01および 7.01のバッファー、100 mLプラスチックビーカー、1.2V AAA充電電池4個(最長寿命2,000時間)、誘導型充電器、取扱説明書、丈夫なキャリーケース付きです。
これらのユニットはBNCコネクター付きpH電極各種に適合します。
The HI 9126 is designed to provide laboratory results in a sleek, portable design. Supplied with rechargeable batteries and an inductive docking station for easy recharging. The multi-level LCD displays pH and temperature readings simultaneously, while also displaying the electrode status and operational guides.
Battery Error Prevention System (BEPS) automatically turns the instrument off when battery level is too low to ensure reliable readings.
The HI 9126 can also be used to measure ORP in the mV range with 0.1 mV resolution.
  • Exclusive Calibration Check
  • Electrode condition monitoring
  • Large multi-level display LCD
  • On-screen operational guide
  • Waterproof
  • Auto calibration at 1 or 2 points
Supplied with HI 1230B combination double junction, gel-filled pH electrode, HI 7662 SS temperature probe, electrode holder, pH 4.01 & 7.01 buffer solutions, 100 mL plastic beaker, 4 x 1.2 V AAA rechargeable batteries (up to 2,000 hours life), inductive recharger, instruction manual and rugged carrying case.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)