Merck
Z673757
Hanna HI 3000シリーズ卓上pH/mV/Temp/ISEメーター
1 input channel, HI 3220-02, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
製品Z673757は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
Hanna HI 3220-02
mV測定範囲
±2000 mV, accuracy: 0.2 °C
pH測定範囲
-2.0-20.0, accuracy: ±0.1
-2.00-20.00, accuracy: ±0.01
-2.000-20.000, accuracy: ±0.2
温度測定範囲
-20-120 °C, accuracy: ±0.2 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hanna HI 3000シリーズは、pH、電位差(mV)、温度、およびISEの測定に対応する卓上メーターです。独自の較正診断機能により、電極の洗浄のタイミングを通知します。LCDにグラフが表示されますので、較正は簡単かつ正確に行うことができます。
  • 較正診断機能
  • LCD上のグラフによる較正
  • 7種類の標準物質、5種類のカスタムバッファーによる5点較正
  • 電位差(mV)測定
  • 最高400サンプルの必要に応じた記録
  • ディスプレイ上の測定値を自動ホールド
  • pH、電位差(mV)、ISEの最後の較正データを確認可能なGLP準拠
  • 「Outside Calibration Range」(較正範囲外)警告(任意設定可能)
  • 「calibration time out」(較正時間切れ)警告により再較正のタイミングを通知(任意設定可能)
  • USBケーブルでPCに接続可能
HI 1131B BCNコネクター付き電極および1 mケーブル、HI 7662-T SS温度プローブ、pH 4および7のバッファー、洗浄液、電解液、電極ホルダー、12 V DC電源アダプター、取扱説明書付きです。
UK版については、欧州規格2ピンプラグタイプの製品と、別途Z673978(英国規格3ピンプラグ付き電源アダプター)をご注文ください。
その他情報
ISEなし
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)