Merck
Z673250
Stuart融点チューブ
Open both ends
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.79
物質
soda-lime glass tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
メーカー/製品名
Stuart SMP1/4
直径
1.3 mm
チューブL
100 mm
チューブ外径 × 内径 ×壁厚
1.9 mm × 1.3 mm × 0.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ソーダガラス製。これらのチューブはブンゼン火炎中で簡単にシールでき、2つに割れます。頑丈なチューブホルダー入り。
法的情報
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)