Merck
Z673145
Talboysインキュベートオービタルシェーカー
AC/DC input 230 V AC, UK plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
詳細
UL listed; 120V Version
特徴
CE compliant 230V version
CSA approved 120V version
メーカー/製品名
Troemner 980185UK
パラメーター
100-1200 rpm speed
5 above ambient-65 °C temp. range
幅×奥行×高さ
11 in. (28 cm) × 17 in. (48 cm) × 10.5 in. (27 cm)
キャパシティ
8 lb.
platform W × depth
7.75 in. (20 cm) × 11 in. (28 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Talboysインキュベートオービタルシェーカーは、細菌の懸濁、ハイブリダイゼーション、細胞培養など、振盪とインキュベートを行う多様なアプリケーション用にデザインされています。
ユニットトレイをプラットフォームとして用い、三角フラスコクランプや試験管ラックを積載することも可能です。プラットフォームには、250 mLの三角フラスコまたは高さ5.25インチ以下の容器を6個まで固定できます。
  • 速度は可変です。マイクロプロセッサ制御により一定で均一な混合動作を実現します。
  • 永久潤滑ボールベアリングとブラシレスDCモーターによって確実で継続的に作動します。
  • 1秒~160時間のタイマー付き。時間が0になると鳴動します。
  • 温度、速度/傾斜、時間の設定が一目で確認できる読み取りやすいLEDディスプレイです。
  • ポリカーボネート製のフタ:内部の温度に影響を与えずに試料の目視が可能です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)