物質
PTFE (head)
特徴
CSA approved
メーカー/製品名
KNF NF 300 FT.18 S
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0.5-3.0 L/min flow rate
チューブ内径
12 mm
重量
1.5 kg
出力
24 watts (motor)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
KNFの新しいNF液体ポンプです。蠕動ポンプとは異なり、短いチューブで簡単に液体を移動させることができます。スタイリッシュにしてコンパクトなポンプです。特にPTFE製モデルは耐薬品性が高く、液体への異物混入の危険が抑えられています。
NF100、NF300の両モデルとも、ヘッド部の材質としてポリプロピレン、PTFEのどちらかをお選びいただけます。バルブはFFPM製ですので、使用する液体によって腐食されないことを適合性チャートで必ずご確認ください。
NF100、NF300の両モデルとも、ヘッド部の材質としてポリプロピレン、PTFEのどちらかをお選びいただけます。バルブはFFPM製ですので、使用する液体によって腐食されないことを適合性チャートで必ずご確認ください。
- 吐出揚程:10 mWg
- 吸込揚程:3 mWg
- 保護等級:IP65準拠
- メンテナンス不要
- 自給式
- 試運転可能
- 調整可能な流速
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ