Merck
Z660604
Plas-Labs temperature and humidity control box
AC/DC input 240 V AC (UK plug)
別名:
PCRチャンバー, 単離チャンバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103406
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Plas-Labs 890-THC/DT/EXP/UK
内寸(高さ×幅×奥行)
26 in. × 41 in. × 28 in.
外寸(高さ×幅×奥行)
38 in. × 55 in. × 35 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
価格には送料が含まれています。
Plas-Labs製の温度・湿度制御グローブボックスは、隔離された雰囲気の正確なコントロールを保つようデザインされています。乾燥トレインは室内の不活性ガスが利用できないときに使用することができます。最適の乾燥効率のために、モレキュラーシーブスは定期的に再生させてください。使いやすいタッチスクリーンは、パスワード保護されており、チャンバーの温度と湿度がスクリーン上に表示され、フルカラースクリーンで、室温と室内湿度も表示されます。
  • 8ft.(2.4 m)の湿度(Rh)送信機センサーケーブル
  • 主要チャンバーと移送チャンバーに、2個のインレット/アウトレットガスバルブ
  • データロギングのためのシリアルポート接続
  • 熱電アセンブリ(ペルチェ素子)
  • ネブライザ
  • 2個の乾燥トレイン容器(モレキュラーシーブス入り)と循環ポンプ
  • CE準拠