¥3,255,000
Check Cart for Availability
おすすめの製品
メーカー/製品名
Plas-Labs 855-AC
利用可能性
not available in EU
内寸(高さ×幅×奥行)
26 in. × 41 in. × 28 in.
外寸(高さ×幅×奥行)
38 in. × 55 in. × 35 in.
ポートサイズ
8 in.
重量
250 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Plas-Labs製の雰囲気制御嫌気チャンバーは単一ステーションで、800でプログラム可能な触媒ヒーターを備えています。触媒ヒーターは偶然に主チャンバーに入る微量の酸素を減らし、インキュベーション温度を常温~42°Cに保ちます。嫌気チャンバーのグローブボックスは、オペレーターが内部の雰囲気を乱すことなく乾燥トレインを取り替えることができるようにする自己密封式クイックディスコネクトを備えています。移送チャンバーの内部ドアは、主チャンバーと移送チャンバー間の圧力が等しくなると自動的に開きます。
- 透明アクリル製のワンピース型トップ
- 金型成形された白色熱硬化性樹脂底に適合
- 真空圧力ポンプ2個(移送チャンバーと乾燥トレインに各1個)
- 乾燥トレインには、DesiSphere™の入ったポリカーボネート製の小型容器を使用
- 照明付きの制御装置
- 明るい蛍光灯システム
- 白色の両手利き用Hypalon®グローブ
- クランプはすべて摩耗を相殺するように調節可能
- 移送チャンバーは調節可能な真空ゲージ付き
- パージ用接地キーコックバルブ4個
- 移送チャンバーは12 Lで、内径11インチ(28 cm)
- 電源コンセントストリップ、U.L. & C.S.A.認可済み、病院グレード、4つのコンセント付き
- CE準拠
法的情報
DesiSphere is a trademark of Scientific Adsorbents Inc.
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ